Fontos dokumentumok
D0879
Diisopropylfluorophosphate
Szinonimák:
DFP, DIFP, Diisopropyl phosphorofluoridate, Phosphoric acid diisopropyl ester fluoride
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
gőznyomás
0.58 mmHg ( 20 °C)
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.385 (lit.)
bp
62 °C/9 mmHg (lit.)
mp
−82 °C (lit.)
oldhatóság
anhydrous isopropanol: 0.1-0.5 M (stable for months if stored at -70 °C)
H2O: 1.5% at 25 °C (very unstable (at pH 7.5, half-life = 1 hr); decomposed by alkali.)
sűrűség
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
antibiotikus hatásspektrum
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Hatásmechanizmus
protein synthesis | interferes
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(C)OP(F)(=O)OC(C)C
InChI
1S/C6H14FO3P/c1-5(2)9-11(7,8)10-6(3)4/h5-6H,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MUCZHBLJLSDCSD-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... ACHE(43) , PTGS1(5742) , PTGS2(5743)
Alkalmazás
- in combination with inactivated thrombin in Affi-Gel 10 column for the purification of recombinant human thrombomodulin with its chondroitin sulfate chain (shrTMCSA)
- for inducing status epilepticus (SE) in adult rats
- as an irreversible serine protease inhibitor in human neutrophil subcellular fractions
Biokémiai/fiziológiai hatások
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
is unstable when exposed to moisture. DIFP will develop a dark yellow color upon decomposition.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Elastase application index for understanding leukocyte elastase, a 29KDa serine endoprotease.
Analytical Enzyme Chymotrypsin: Chymotrypsin is produced in the acinar cells of the pancreas as the inactive precursor, chymotrypsinogen.
Protocols
Thrombin is an endolytic serine protease that selectively cleaves the Arg–Gly bonds of fibrinogen to form fibrin and release fibrinopeptides A and B.