M6159
α2-Macroglobulin from human plasma
BioUltra, ≥98% (SDS-PAGE)
Szinonimák:
α2-M
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
human plasma
Minőségi szint
termékcsalád
BioUltra
Teszt
≥98% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
molekulatömeg
~720 kDa (four glycoprotein subunits)
összetétel
Protein, 15-30% biuret
technika/technikák
inhibition assay: suitable
oldhatóság
water: soluble 10 mg protein/mL, clear, colorless
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... A2M(2)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Fizikai forma
Analízis megjegyzés
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Cikkek
Elastase application index for understanding leukocyte elastase, a 29KDa serine endoprotease.
Uncover properties and applications of the cysteine protease papain and find inhibitors, substrates, and other papain products.
Fedezze fel a cisztein-proteáz papain tulajdonságait és alkalmazásait, és keressen gátlókat, szubsztrátokat és egyéb papaintermékeket.