T9777
Trypsin-chymotrypsin inhibitor
lyophilized powder
Szinonimák:
Bowman-Birk Inhibitor
About This Item
Javasolt termékek
product name
Trypsin-chymotrypsin inhibitor from Glycine max (soybean), lyophilized powder
biológiai forrás
Glycine max (soybean)
Minőségi szint
form
lyophilized powder
összetétel
Protein, 70-90% biuret
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
Egység definíció
Fizikai forma
Analízis megjegyzés
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Cikkek
Analytical Enzyme Chymotrypsin: Chymotrypsin is produced in the acinar cells of the pancreas as the inactive precursor, chymotrypsinogen.