B7632
N-Benzoyl-Phe-Val-Arg-p-nitroanilide hydrochloride
chromogenic, protease substrate, ≥98% (TLC), powder
Szinonimák:
N-Benzoyl-L-phenylalanyl-L-valyl-L-arginine-4-nitroanilide hydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
product name
N-Benzoyl-Phe-Val-Arg-p-nitroanilide hydrochloride, protease substrate
Minőségi szint
Teszt
≥98% (TLC)
form
powder
oldhatóság
methanol: 20 mg/mL, clear, colorless to light yellow
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
Cl.CC(C)[C@H](NC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)c2ccccc2)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)Nc3ccc(cc3)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C33H40N8O6.ClH/c1-21(2)28(40-31(44)27(20-22-10-5-3-6-11-22)39-29(42)23-12-7-4-8-13-23)32(45)38-26(14-9-19-36-33(34)35)30(43)37-24-15-17-25(18-16-24)41(46)47;/h3-8,10-13,15-18,21,26-28H,9,14,19-20H2,1-2H3,(H,37,43)(H,38,45)(H,39,42)(H,40,44)(H4,34,35,36);1H/t26-,27-,28-;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PYVSMZDQQUZGPF-JAQKLANPSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- N
- -Benzoyl-Phe-Val-Arg-p-nitroanilide hydrochloride has been used: as a substrate: for trypsin-like enzyme in the soluble and particulate fractions of the hyphae
- for the thrombin, recombinant and native batroxobin from snake venom
- for fibrinolytic enzyme aprE2 in amidolytic activity assay
Kiszerelés
Szubsztrátok
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Protocols
Thrombin is an endolytic serine protease that selectively cleaves the Arg–Gly bonds of fibrinogen to form fibrin and release fibrinopeptides A and B.