Fontos dokumentumok
C7762
α-Chymotrypsin from bovine pancreas
Type I-S, essentially salt-free, lyophilized powder
Szinonimák:
α-chymotrypsin A and B, alpha-chymotrypsin
About This Item
Javasolt termékek
típus
Type I-S
Minőségi szint
Forma
essentially salt-free, lyophilized powder
specifikus aktivitás
≥40 units/mg protein
molekulatömeg
25 kDa
tisztítva
3× crystallization
oldhatóság
1 mM HCl: soluble 2.0 mg/mL, clear
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
cow ... CTRB1(618826)
Related Categories
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Elkészítési megjegyzés
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Gátló
szubsztrát
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Analytical Enzyme Chymotrypsin: Chymotrypsin is produced in the acinar cells of the pancreas as the inactive precursor, chymotrypsinogen.
Protocols
Follow our procedure for the determination of a chymotrypsin activity. This enzymatic assay of alpha chymotrypsin guides you through the entire process and necessary calculations.