L1254
L-Lactic Dehydrogenase from rabbit muscle
Type XI, lyophilized powder, 600-1,200 units/mg protein
Szinonimák:
Anaerobic Lactate Dehydrogenase, Lactate, NAD-lactate dehydrogenase, (S)-Lactate: NAD+ oxidoreductase, L-LDH, LAD, LD
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit muscle
Minőségi szint
típus
Type XI
form
lyophilized powder
specifikus aktivitás
600-1,200 units/mg protein
molekulatömeg
140 kDa
összetétel
protein, 90-100%
tárolási körülmény
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place)
technika/technikák
activity assay: suitable
szín
white
idegen aktivitás
pyruvate kinase, myokinase, malic dehydrogenase, glutamic-pyruvic transaminase, glutamic-oxalacetic transaminase and α-glycerophosphate dehydrogenase ≤0.01%
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Isoelectric point: 8.4-8.6
Optimal pH : 7.5 .
Alkalmazás
- as a component of activation and relaxing solution in ATPase activity and isometric steady-state tension measurements with muscle fiber
- in Trypanosoma congolense pyruvate kinase activity assay
- in pyruvate kinase (PK) assay with rice plastidic PK enzyme OsPK2
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Analízis megjegyzés
antitest
enzim
inhibitor
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Cikkek
For use as a marker in SDS-PAGE; Albumin from chicken egg white, For use as a marker in SDS-PAGE; L-Lactic Dehydrogenase from rabbit muscle, Type XI, lyophilized powder, 600-1,200 units/mg protein