Fontos dokumentumok
427211
Sigma-Aldrich
Lactate Dehydrogenase, Porcine Heart
Szinonimák:
Lactate Dehydrogenase, Porcine Heart
About This Item
CAS-szám:
Enzyme Commission szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352202
NACRES:
NA.54
form
lyophilized
Minőségi szint
specifikus aktivitás
≥300 units/mg protein
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
desiccated
szennyeződések
≤0.01% PK, MK
≤0.03% GPT, GOT
≤0.1% MDH
pI 
4.6
oldhatóság
aqueous buffer: soluble
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Native lactate dehydrogenase from porcine heart. A tetrameric enzyme that catalyzes the reversible conversion of pyruvate to lactate. The overall equilibrium of this reaction favors lactate formation. Has an optimal pH of 7.0 and a pI of 4.6. Note: 1KU = 1000 units.
Native lactate dehydrogenase from porcine heart. A tetrameric enzyme that catalyzes the reversible conversion of pyruvate to lactate. The overall equilibrium of this reaction favors lactate formation. Note: 1KU = 1000 units.
Note: 1 KU = 1000 units
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Egység definíció
One unit is defined as the amount of enzyme that will cause the oxidation of one micromole of NADH per minute at 25°C, pH 7.4
One unit is defined as the amount of enzyme that will oxidize 1.0 µmol NADH per min at 25°C, pH 7.4.
Feloldás
Following reconstitution, refrigerate (4°C). Stock solutions are stable for up to 24 h at 4°C. Do not freeze solutions.
Egyéb megjegyzések
Kornberg, A. 1995. Methods Enzymol.1, 441
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1