Fontos dokumentumok
L2625
L-Lactic Dehydrogenase from bovine heart
Type III, ammonium sulfate suspension, ≥500 units/mg protein
Szinonimák:
Lactate, (S)-Lactate: NAD+ oxidoreductase, L-LDH, LAD, LD
About This Item
Javasolt termékek
típus
Type III
Minőségi szint
Forma
ammonium sulfate suspension
specifikus aktivitás
≥500 units/mg protein
idegen aktivitás
pyruvate kinase ≤0.03%
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Géninformáció
cow ... LDHA(281274) , LDHB(281275)
Általános leírás
Lactate dehydrogenase (LDH) is a cytoplasmic enzyme that belongs to the oxidoreductase’s family. It is ubiquitously expressed in body tissues but at high levels in muscle, liver, and kidney. LDH exists as tetramer and comprises of two subunits (H and M). The LDH of eukaryotes undergo active-site loop gating for their catalytic functionality. L-lactate, which is the major enantiomeric form of lactate in vertebrates, is produced by the L-isomers of LDH enzyme encoded by the LDHC gene.
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Fizikai forma
Analízis megjegyzés
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
For use as a marker in SDS-PAGE; Albumin from chicken egg white, For use as a marker in SDS-PAGE; L-Lactic Dehydrogenase from rabbit muscle, Type XI, lyophilized powder, 600-1,200 units/mg protein
Instructions for working with enzymes supplied as ammonium sulfate suspensions
Az ammónium-szulfát szuszpenzióként szállított enzimekkel való munkavégzésre vonatkozó utasítások
Protocols
This procedure applies to all products from heart muscle that have a specification for L-Lactic Dehydrogenase activity.