Fontos dokumentumok
L2500
L-Lactic Dehydrogenase from rabbit muscle
Type II, ammonium sulfate suspension, 800-1,200 units/mg protein
Szinonimák:
Lactate, (S)-Lactate: NAD+ oxidoreductase, L-LDH, LAD, LD
About This Item
Javasolt termékek
típus
Type II
Minőségi szint
Forma
ammonium sulfate suspension
specifikus aktivitás
800-1,200 units/mg protein
molekulatömeg
140 kDa
idegen aktivitás
pyruvate kinase, myokinase, malic dehydrogenase, glutamic-pyruvic transaminase, glutamic-oxalacetic transaminase and α-glycerophosphate dehydrogenase ≤0.01%
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Isoelectric point: 8.4-8.6
Optimal pH : 7.5 .
Alkalmazás
- for protein-binding measurement
- to detect the action of oxaloacetate decarboxylase
- to determine serum L- and D-lactate
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Fizikai forma
Analízis megjegyzés
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
For use as a marker in SDS-PAGE; Albumin from chicken egg white, For use as a marker in SDS-PAGE; L-Lactic Dehydrogenase from rabbit muscle, Type XI, lyophilized powder, 600-1,200 units/mg protein
Instructions for working with enzymes supplied as ammonium sulfate suspensions
Az ammónium-szulfát szuszpenzióként szállított enzimekkel való munkavégzésre vonatkozó utasítások