MABC150
Anti-LDH-A Antibody, clone 5D2.1
clone 5D2.1, from mouse
Szinonimák:
L-lactate dehydrogenase A chain, LDH-A, Cell proliferation-inducing gene 19 protein, LDH muscle subunit, LDH-M, Renal carcinoma antigen NY-REN-59
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
5D2.1, monoclonal
faj reaktivitás
human
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG2aκ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... LDHA(3939)
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Minőség
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected LDH-A in 10 µg of HeLa cell lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1