427218
FX11
≥96% (HPLC), solid, lactate dehydrogenase A inhibitor, Calbiochem®
Szinonimák:
Lactate Dehydrogenase A Inhibitor, FX11
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Lactate Dehydrogenase A Inhibitor, FX11, Lactate Dehydrogenase A Inhibitor, FX11, CAS 213971-34-7, is a cell permeable, selective, reversible, NADH competitive inhibitor of lactate dehhydrogenase A (LDHA; Ki = 8 µM for human liver LDHA).
Minőségi szint
Teszt
≥96% (HPLC)
Forma
solid
hatékonyság
8 μM Ki
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
white
oldhatóság
DMSO: 50 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
LDHA
Figyelmeztetés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Deck, L. M., et al. 1998. J Med Chem.41, 3879.
WGK
WGK 3