Fontos dokumentumok
L7016
Monoclonal Anti-LDH (H-Subunit) antibody produced in mouse
clone HH-17, ascites fluid
Szinonimák:
Anti-Lactic Dehydrogenase (H-Subunit)
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
ascites fluid
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
HH-17, monoclonal
tartalmaz
15 mM sodium azide
faj reaktivitás
human
technika/technikák
indirect ELISA: 1:5,000
izotípus
IgG1
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... LDHB(3945)
Related Categories
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
- immunoblotting†
- immunohistochemistry
- microscopy
Biokémiai/fiziológiai hatások
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg