Fontos dokumentumok
G8255
Glutamic-Pyruvic Transaminase from porcine heart
lyophilized powder, ≥75 units/mg protein
Szinonimák:
L-Alanine: 2-Oxoglutarate Aminotransferase, Alanine Aminotransferase (catalytic concentration), GPT
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Porcine heart
Minőségi szint
form
lyophilized powder
specifikus aktivitás
≥75 units/mg protein
összetétel
Protein, 75-95%
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szín
light yellow to yellow
idegen aktivitás
L-glutamic dehydrogenase, lactic dehydrogenase and malic dehydrogenase ≤0.01%
glutamic-oxalacetic transaminase ≤0.1%
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Research area: Cell Signaling
Alkalmazás
- in the transamination assay with a racemic mixture of synthetic 3-methyl-2-oxoglutarate
- to remove glutamate from the cell culture medium used for culturing human embryonic kidney (HEK293) cells
- in the lactate-dehydrogenase (LD)-coupled alanine transaminase (ALT) reaction kinetic studies
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
persons
Analízis megjegyzés
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3