Fontos dokumentumok
MAK066
Lactate Dehydrogenase Activity Assay Kit
sufficient for 500 colorimetric tests
Szinonimák:
LDH Activity Assay Kit, LDH Assay, Lactic Dehydrogenase Activity Assay Kit
About This Item
Javasolt termékek
használat
sufficient for 500 colorimetric tests
észlelési módszer
colorimetric
vonatkozó betegség(ek)
hematological disorder; cancer
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... LDHA(3939) , LDHB(3945)
mouse ... LDHA(16828) , LDHB(16832)
rat ... LDHA(24533) , LDHB(24534)
Általános leírás
Alkalmazás
Lactate Dehydrogenase Activity Assay Kit has been used to determine the concentration of lactate dehydrogenase in samples.
Elv
helyettesítve
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Warburg effect enhances glucose to lactate conversion in tumor cells, regardless of oxygen levels; impacting cancer metabolism since 1924.