Fontos dokumentumok
P1506
Pyruvate Kinase from rabbit muscle
Type II, ammonium sulfate suspension, 350-600 units/mg protein
Szinonimák:
ATP:pyruvate 2-O-phosphotransferase, PK
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit muscle
Minőségi szint
típus
Type II
form
ammonium sulfate suspension
specifikus aktivitás
350-600 units/mg protein
molekulatömeg
237 kDa
tárolási körülmény
(Tightly closed)
technika/technikák
ligand binding assay: suitable
szín
white
idegen aktivitás
lactic dehydrogenase, creatine phosphokinase, and myokinase ≤0.01%
phosphoglucomutase ≤0.05%
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Pyruvate kinase from rabbit muscle catalyzes ATP-dependent phosphorylation of glycolate to yield 2-phosphoglycolate.Pyruvate kinase, an enzyme, is found in a tetrameric or a dimeric form. PKM1, PKM2, PKR, and PKL are the four mammalian pyruvate kinase isoforms.
Alkalmazás
- a structural study to understand the reaction mechanism of the final step in glycolysis.
- a study to investigate ATP-dependent phosphorylation of α-substituted carboxylic acids.
- enzyme assays.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Isoelectric Point: 7.6
Optimal pH: ∼7.5
Optimal Temperature: 25°C
ΕA280 = 0.54 for 1 mg(p)/ml, 1 cm path
Reported KM values are ATP (0.86 mM), pyruvate (10 mM), ADP (0.3 mM), and PEP (0.07 mM) in Tris buffer at pH 7.4 and 30 °C. Pyruvate kinase is highly specific for phosphoenolpyruvate, but can utilize other dinucleotide triphosphates as substrates in place of ATP including GTP, ITP, dATP, UTP, and CTP.
Egység definíció
Fizikai forma
Analízis megjegyzés
antitest
enzim
kapcsolódó termék
szubsztrát
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Cikkek
Instructions for working with enzymes supplied as ammonium sulfate suspensions
Az ammónium-szulfát szuszpenzióként szállított enzimekkel való munkavégzésre vonatkozó utasítások