Fontos dokumentumok
O2751
Sodium oxamate
≥98%
Szinonimák:
Aminooxoacetic acid sodium salt, Oxalic acid monoamide sodium salt, Oxamic acid sodium salt
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
Teszt
≥98%
Forma
powder
mp
300 °C
oldhatóság
water: 50 mg/mL, clear, colorless
SMILES string
[Na+].NC(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C2H3NO3.Na/c3-1(4)2(5)6;/h(H2,3,4)(H,5,6);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RQVZIJIQDCGIKI-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
- as one of the variable in flow injection analysis
- in in vitro angiogenesis assay
- to confirm the stimulatory role of stearic acid on lactate dehydrogenase mediated lactate production
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Warburg effect enhances glucose to lactate conversion in tumor cells, regardless of oxygen levels; impacting cancer metabolism since 1924.