5.33660
Lactate Dehydrogenase Inhibitor II, GSK2837808A
Szinonimák:
Lactate Dehydrogenase Inhibitor II, GSK2837808A, LDH Inhibitor II, Compound 1, 3-((3-(N-Cyclopropylsulfamoyl)-7-(2,4-dimethoxypyrimidin-5-yl)quinolin-4-yl)amino)-5-(3,5-difluorophenoxy)benzoic acid
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥95% (HPLC)
Minőségi szint
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
yellow
oldhatóság
DMSO: 50 mg/mL
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
lactate dehydrogenase A
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Egyéb megjegyzések
Billiard, J. 2013. Cancer Metab.1, 19.
WGK
WGK 3