Merck
P3397
Sigma-Aldrich
Phosphoglucomutase from rabbit muscle
ammonium sulfate suspension, ≥100 units/mg protein
Szinonimák:
PGM, α-D-Glucose-1,6-bisphosphatase, α-D-Glucose-1-phosphate phosphotransferase
Méret kiválasztása
200 UNITS
19 800,00 Ft
500 UNITS
43 500,00 Ft
1000 UNITS
88 500,00 Ft
2500 UNITS
181 000,00 Ft
19 800,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
200 UNITS
19 800,00 Ft
500 UNITS
43 500,00 Ft
1000 UNITS
88 500,00 Ft
2500 UNITS
181 000,00 Ft
About This Item
CAS-szám:
Enzyme Commission szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352204
NACRES:
NA.54
19 800,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
biológiai forrás
rabbit muscle
Minőségi szint
leírás
ammonium sulfate suspension, >=100 units/mg protein
Forma
ammonium sulfate suspension
specifikus aktivitás
≥100 units/mg protein
tárolási körülmény
(Tightly closed)
technika/technikák
activity assay: suitable
szín
white to light yellow
idegen aktivitás
lactic dehydrogenase ≤0.5%
phosphoglucose isomerase ≤0.01%
pyruvate kinase ≤0.05%
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Research area: Cell Signaling
Phosphoglucomutase (PGM), a conserved enzyme, is abundantly found in animals, plants, and microorganisms. It is distributed in almost all tissues.[1]
Alkalmazás
Phosphoglycomutase has been used:
  • to study glycogenesis and phosphoglycomutase deficiency in humans[2]
  • in phosphoglucomutase assays to study metabolic regulation[3]
  • for assay A to assay enzymes closely linked to glycogen metabolism in transformed BL21(DE3)C43 cells[4]
  • in sucrose synthase (SuSy) andADPglucose pyrophosphorylase (AGPase) assays(3)
  • in enzyme activity assay for coupling the reduction of nicotinamide adenine dinucleotide phosphate (NADP+)to determine glucose-1-phosphate from sucrose and inorganic phosphate (Pi)[5]
Biokémiai/fiziológiai hatások
Phosphoglucomutase(PGM) enzyme plays a vital role in glycolysis and gluconeogenesis. It is involved in glycogen and trehalose metabolism in insects. PGM participates in the development of plants and some microorganisms. It is essential for proteins, lipids, and nucleic acid metabolism and is crucial for the development of plants because glucose-6-phosphate is a crucial central metabolite. PGM catalyzes the interconversion of glucose-6-phosphate (G-6-P)and glucose-1-phosphate (G-1-P).[1]
Egység definíció
One unit will convert 1.0 μmole of α-D-glucose 1-phosphate to α-D-glucose 6-phosphate per min at pH 7.4 at 30 °C.
Fizikai forma
Crystalline suspension in 3.2 M (NH4)2SO4, pH 6.0 containing 0.01% EDTA
Analízis megjegyzés
Protein determined by biuret.
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Nora Alonso-Casajús et al.
Journal of bacteriology, 188(14), 5266-5272 (2006-07-04)
To understand the biological function of bacterial glycogen phosphorylase (GlgP), we have produced and characterized Escherichia coli cells with null or altered glgP expression. glgP deletion mutants (DeltaglgP) totally lacked glycogen phosphorylase activity, indicating that all the enzymatic activity is
H Sugie et al.
Neurology, 38(4), 602-605 (1988-04-01)
We report a 5-month-old boy with recurrent vomiting, lethargy, and poor weight gain. He had profound metabolic acidosis and nonketotic dicarboxylic aciduria. The serum and muscle carnitine levels were significantly low (60% and 10% of the control means, respectively), suggesting
Molecular cloning of a gene encoding the sucrose phosphorylase from Leuconostoc mesenteroides B-1149 and the expression in Escherichia coli
Lee Ha J, et al.
Enzyme and Microbial Technology, 39, 612-620 (2006)
M B Dworkin et al.
The Journal of biological chemistry, 262(35), 17038-17045 (1987-12-15)
When 32P-labeled phosphoenolpyruvate is injected into Xenopus laevis oocytes, a 50-60-kDa protein of subunit size Mr 29,000 is rapidly labeled, followed by a second (monomeric) protein of 66 kDa concomitant with the loss of label from the first protein. We
Leszek A Kleczkowski et al.
Plants (Basel, Switzerland), 11(12) (2022-06-24)
UDP-glucose pyrophosphorylase (UGPase) carries a freely reversible reaction, using glucose-1-P and UTP to produce UDP-glucose (UDPG) and pyrophosphate (PPi), with UDPG being essential for glycosylation reactions in all organisms including, e.g., synthesis of sucrose, cellulose and glycoproteins. In the present
Cikkek
Instructions for working with enzymes supplied as ammonium sulfate suspensions
Az ammónium-szulfát szuszpenzióként szállított enzimekkel való munkavégzésre vonatkozó utasítások