Fontos dokumentumok
G6751
α-Glycerophosphate Dehydrogenase from rabbit muscle
Type I, ammonium sulfate suspension, 100-300 units/mg protein
Szinonimák:
sn-Glycerol-3-phosphate Dehydrogenase from rabbit muscle, sn-Glycerol-3-phosphate:NAD+ 2-oxidoreductase
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit muscle
Minőségi szint
típus
Type I
Forma
ammonium sulfate suspension
specifikus aktivitás
100-300 units/mg protein
tárolási körülmény
(Tightly closed)
technika/technikák
activity assay: suitable
szín
white
idegen aktivitás
Lactic dehydrogenase, pyruvate kinase, aldolase, and glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase ≤0.01%
Triosephosphate isomerase ≤0.02%
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Research area: Cell Signaling
Alkalmazás
- in the reaction mixture to measure the glycerol kinase activity
- to demonstrate compartmentalized enzymatic reactions where NADH is involved
- in the reaction mixture assay for L-fuculose-1-phosphate aldolase
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Analízis megjegyzés
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Instructions for working with enzymes supplied as ammonium sulfate suspensions
Az ammónium-szulfát szuszpenzióként szállított enzimekkel való munkavégzésre vonatkozó utasítások