L3916
L-Lactic Dehydrogenase from bovine heart
1000 units/mL
Szinonimák:
Lactate, (S)-Lactate: NAD+ oxidoreductase, L-LDH, LAD, LD
Alkalmazás
- as a reference standard to measure the LDH (lactic dehydrogenase)
- to quench protein-bound NADH in cells
- to measure the lactate released by the cells in suspension
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Fizikai forma
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Cikkek
Instructions for working with enzymes supplied as ammonium sulfate suspensions
Az ammónium-szulfát szuszpenzióként szállított enzimekkel való munkavégzésre vonatkozó utasítások
Protocols
This procedure applies to all products from heart muscle that have a specification for L-Lactic Dehydrogenase activity.