P0294
Pyruvate Kinase/Lactic Dehydrogenase enzymes from rabbit muscle
For the Determination of ADP, buffered aqueous glycerol solution
Szinonimák:
PK/LDH enzymes from rabbit muscle
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
form
buffered aqueous glycerol solution
molekulatömeg
59 kDa
koncentráció
600-1,000 units/mL pyruvate kinase
900-1400 units/mL lactic dehydrogenase
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
- for ATP generation in the active microtubule preparation
- in the enzyme linked ATPase assay of skeletal muscle heavy meromyosin (HMM)
- as a standard control for quantifying mesenchymal stem cells (MSCs) lactate dehydrogenase
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Lactic dehydrogenase activity: One unit will reduce 1.0 μmole of pyruvate to L-lactate per min at pH 7.5 at 37 °C.
Fizikai forma
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2