Merck
G2267
Sigma-Aldrich
Glyceraldehyde-3-phosphate Dehydrogenase from rabbit muscle
lyophilized powder, ≥75 units/mg protein
Szinonimák:
D-Glyceraldehyde 3-phosphate:NAD+ oxidoreductase (phosphorylating), GAPDH
Méret kiválasztása
500 UNITS
21 400,00 Ft
1000 UNITS
45 700,00 Ft
5000 UNITS
104 000,00 Ft
10000 UNITS
194 000,00 Ft
21 400,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
500 UNITS
21 400,00 Ft
1000 UNITS
45 700,00 Ft
5000 UNITS
104 000,00 Ft
10000 UNITS
194 000,00 Ft
About This Item
CAS-szám:
Enzyme Commission szám:
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352204
NACRES:
NA.54
21 400,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
biológiai forrás
rabbit muscle
Minőségi szint
Forma
lyophilized powder
specifikus aktivitás
≥75 units/mg protein
összetétel
Protein, ≥80% biuret
idegen aktivitás
3-Phosphoglyceric phosphokinase ≤0.05%
lactic dehydrogenase, myokinase, and pyruvate kinase ≤0.01%
triosephosphate isomerase ≤0.1%
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase (GAPDH) is a multifunctional protein.[1] It is basically called as a glycolytic enzyme.[2]
Alkalmazás
Glyceraldehyde-3-phosphate Dehydrogenase from rabbit muscle has been used:
  • for measurements of glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase (GAPDH) activity assay[3]
  • to generate a linear standard curve to analyse GAPDH activity in the experimental samples collected from mice[4]
  • in anti-aggregation assays[5]
  • in purified GAPDH studies[6]
Biokémiai/fiziológiai hatások
Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase catalyzes the conversion of glyceraldehyde-3-phosphate into D-glycerate-1,3-bisphosphate as part of the glycolysis pathway.
Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase catalyzes the conversion of glyceraldehyde-3-phosphate to 1,3-bisphosphoglycerate as part of glycolysis. It has also been shown to have roles in initiation of apoptosis, transcription activation and the shuttling of ER to Golgi vesicles<<<18,New>>>.
Egység definíció
One unit will reduce 1.0 μmole of 3-phosphoglycerate to D-glyceraldehyde 3-phosphate per min in a coupled system with 3-phosphoglyceric phosphokinase at pH 7.6 at 25 °C.
Fizikai forma
Lyophilized powder containing citrate buffer salts
Gátló
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Poly ADP-Ribose Polymerase Inhibition Ameliorates Hind Limb Ischemia Reperfusion Injury in a Murine Model of Type 2 Diabetes
Long C A, et al.
Annals of Surgery, 258(6) (2013)
Oligomerization of a molecular chaperone modulates its activity
Saio T, et al.
eLife, 7(6), e35731-e35731 (2018)
Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase (GAPDH) aggregation causes mitochondrial dysfunction during oxidative stress-induced cell death.
Nakajima H, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 292(11), 4727-4742 (2017)
Paradoxical inhibition of glycolysis by pioglitazone opposes the mitochondriopathy caused by AIF deficiency
Benit P, et al.
EBioMedicine, 17, 75-87 (2017)
Role of glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase (GAPDH) in DNA repair
Kosova A A, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 82(6), 643-654 (2017)