Fontos dokumentumok
L1378
L-Lactic Dehydrogenase from bovine muscle
Type X, ammonium sulfate suspension, ≥600 units/mg protein
Szinonimák:
(S)-Lactate: NAD+ oxidoreductase, L-LDH, LAD, LD, Lactate
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
bovine muscle
Minőségi szint
típus
Type X
Teszt
3.0—25.0 mg protein/mL (biuret)
form
ammonium sulfate suspension
specifikus aktivitás
≥600 units/mg protein
gyártó/kereskedő neve
Sigma-Aldrich
technika/technikák
activity assay: suitable
szín
white
pH
7.5
alkalmazás(ok)
life science and biopharma
idegen aktivitás
pyruvate kinase ≤0.01%
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Géninformáció
cow ... LDHA(281274) , LDHB(281275)
Általános leírás
Lactate dehydrogenase (LDH) is a key enzyme in the anaerobic metabolic pathway and falls under the class of oxidoreductases. This enzyme is found in a wide range of organisms, including both plants and animals. It is widely distributed across all tissues. LDH is primarily a cytoplasmic enzyme, with particularly high concentrations in muscle, liver, and kidney tissues.
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Fizikai forma
Analízis megjegyzés
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Cikkek
Instructions for working with enzymes supplied as ammonium sulfate suspensions
Az ammónium-szulfát szuszpenzióként szállított enzimekkel való munkavégzésre vonatkozó utasítások