Fontos dokumentumok
71251
Acetic acid
analytical standard
Szinonimák:
Glacial acetic acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
gőzsűrűség
2.07 (vs air)
gőznyomás
15.2 hPa ( 20.0 °C)
73.3 hPa ( 50.0 °C)
Teszt
≥99.8% (GC)
öngyulladási hőmérséklet
800 °F
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
robbanási határérték
16 %, 92 °F
4 %, 59 °F
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
szennyeződések
≤0.2% water
párolgási maradék
≤0.001%
törésmutató
n20/D 1.371 (lit.)
bp
117-118 °C (lit.)
mp
16.2 °C (lit.)
sűrűség
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formátum
neat
Érzékszervi
pungent
SMILES string
[F2C(F2C)13F3C]C(O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
102.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
39 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?