I4883
Ibuprofen
≥98% (GC), powder, COX inhibitor
Szinonimák:
2-(4-Isobutylphenyl)propanoic acid, Brufen, Motrin, Rebugen, α-Methyl-4-(isobutyl)phenylacetic acid, (±)-2-(4-Isobutylphenyl)propanoic acid
About This Item
Javasolt termékek
product name
Ibuprofen, ≥98% (GC)
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
Teszt
≥98% (GC)
form
powder
mp
77-78 °C
oldhatóság
ethanol: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
SMILES string
CC(C)Cc1ccc(cc1)C(C)C(O)=O
InChI
1S/C13H18O2/c1-9(2)8-11-4-6-12(7-5-11)10(3)13(14)15/h4-7,9-10H,8H2,1-3H3,(H,14,15)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HEFNNWSXXWATRW-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... ALB(213) , ALOX5(240) , CYP1A2(1544) , CYP2C9(1559) , IL8RA(3577) , PTGS1(5742) , PTGS2(5743)
mouse ... Alox5(11689)
rat ... Alox5(25290) , Ptgs1(24693)
Általános leírás
Alkalmazás
- to study its vascular and pulmonary effects on neonatal lung development
- to study its effects on cell apoptosis, cell proliferation, and histology changes in human cholangiocarcinoma cell lines
- in the preparation of a terpene-based therapeutic deep eutectic system (THEDES) to investigate its physicochemical, antimicrobial, and anticancer properties
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egyéb megjegyzések
Alkalmazás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Cikkek
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research
Chromatograms
suitable for GCTudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.