Fontos dokumentumok
C1778
Caffeine
Sigma Reference Standard, vial of 250 mg
Szinonimák:
1,3,7-Trimethylxanthine
About This Item
Javasolt termékek
grade
Sigma Reference Standard
Minőségi szint
Forma
crystalline
powder
kiszerelés
vial of 250 mg
mp
234-236.5 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: soluble 18.7 g/L at 16 °C
SMILES string
CN1C(=O)N(C)c2ncn(C)c2C1=O
InChI
1S/C8H10N4O2/c1-10-4-9-6-5(10)7(13)12(3)8(14)11(6)2/h4H,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RYYVLZVUVIJVGH-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... ADORA1(134) , ADORA2A(135) , ADORA2B(136) , ADORA3(140) , PDE4B(5142)
mouse ... Adora2b(11541)
rat ... Adora1(29290) , Adora2a(25369)
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Validated HPLC method (based on Ph. Eur. Monograph 2668) for quantifying catechins and caffeine in decaffeinated green tea using a Chromolith® High Resolution RP-18e column with advantages in terms of backpressure and matrix robustness.