A7085
Acetaminophen
BioXtra, ≥99.0%
Szinonimák:
4′-Hydroxyacetanilide, 4-Acetamidophenol, N-(4-Hydroxyphenyl)acetamide, N-Acetyl-4-aminophenol, APAP, Paracetamol
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
BioXtra
Minőségi szint
Teszt
≥99.0%
form
powder
szennyeződések
≤0.0005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
izzítási maradék
≤0.1%
mp
168-172 °C (lit.)
oldhatóság
ethanol: 0.5 M, clear, colorless
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
kation nyomok
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
SMILES string
CC(=O)Nc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C8H9NO2/c1-6(10)9-7-2-4-8(11)5-3-7/h2-5,11H,1H3,(H,9,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RZVAJINKPMORJF-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... FAAH(2166) , PTGS1(5742) , PTGS2(5743) , TRPV1(7442)
Általános leírás
Alkalmazás
- as an anti-inflammatory drug to test its effect in lipid peroxidation in marine mussels
- to test its effect on neurite outgrowth in gamma-aminobutyric acid-ergic and glutamatergic neurons
- as a hepatocellular injury inducing agent in mice
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
364.3 °F - Pensky-Martens closed cup
Lobbanási pont (C)
184.6 °C - Pensky-Martens closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)