Fontos dokumentumok
43073
Paracetamol β-D-glucuronide
analytical standard
Szinonimák:
p-Acetamidophenyl β-D-glucuronide, Acetaminophen glucuronide
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥98.5% (HPLC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
szennyeződések
≤12.0% water
alkalmazás(ok)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](OC2=CC=C(NC(C)=O)C=C2)O[C@H](C(O)=O)[C@H]1O
InChI
1S/C14H17NO8/c1-6(16)15-7-2-4-8(5-3-7)22-14-11(19)9(17)10(18)12(23-14)13(20)21/h2-5,9-12,14,17-19H,1H3,(H,15,16)(H,20,21)/t9-,10-,11+,12-,14+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IPROLSVTVHAQLE-BYNIDDHOSA-N
Related Categories
Alkalmazás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?