Fontos dokumentumok
A5376
Acetylsalicylic acid
≥99.0%
Szinonimák:
2-Acetoxybenzoic acid, O-Acetylsalicylic acid, ASA, Aspirin
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
Teszt
≥99.0%
Forma
powder
szín
white
pKa (25 °C)
3.5
mp
134-136 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: 10 mg/mL at 37 °C(lit.)
H2O: 3 mg/mL at 25 °C(lit.)
ethanol: 50 mg/mL
aqueous base: decomposes
ε (extinkciós együttható)
190 at 298 nm in aqueous base at 1 mM
409 at 231 nm in aqueous base at 1 mM
466 at 230 nm in aqueous acid at 1 mM
68 at 278 nm in aqueous acid at 1 mM
SMILES string
CC(=O)Oc1ccccc1C(O)=O
InChI
1S/C9H8O4/c1-6(10)13-8-5-3-2-4-7(8)9(11)12/h2-5H,1H3,(H,11,12)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BSYNRYMUTXBXSQ-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... ITGA2B(3674) , ITGB3(3690) , PTGS1(5742) , PTGS2(5743)
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
482.0 °F
Lobbanási pont (C)
250 °C
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?