Fontos dokumentumok
8.02824
Sigma-Aldrich
Cyclohexene
(stabilized) for synthesis
Szinonimák:
Cyclohexene, 1,2,3,4-Tetrahydrobenzene
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H10
CAS-szám:
Molekulatömeg:
82.14
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352002
EC index szám:
203-807-8
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
≥99.0% (GC)
gőznyomás
90 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (GC)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
310 °C
hatékonyság
1300 mg/kg LD50, oral (Rat)
robbanási határérték
1.2-7.7 % (v/v)
pH
7-8 (20 °C, 0.2 g/L in H2O)
Kinematikai viszkozitás
0.82 cSt (calculated)
bp
83 °C/1013 hPa
mp
-104 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point -15.6 °C (DIN 51755 Part 1)
oldhatóság
0.21 g/L
sűrűség
0.81 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
C1CCC=CC1
InChI
1S/C6H10/c1-2-4-6-5-3-1/h1-2H,3-6H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HGCIXCUEYOPUTN-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • Preparation of cyclohexene isotopologues and stereoisotopomers from benzene: This groundbreaking study demonstrates the transformation of benzene into various forms of cyclohexene, expanding the potential applications of this compound in scientific research (JA Smith, KB Wilson, RE Sonstrom, PJ Kelleher, 2020).
  • Highly selective oxidation of cyclohexene to 2-cyclohexene-1-one in water using molecular oxygen over Fe–Co–gC3N4: This study explores an environmentally friendly method of oxidizing cyclohexene using molecular oxygen, showing potential for green chemistry applications (D Yang, T Jiang, T Wu, P Zhang, H Han, 2016).
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.810 - 0.811
Identity (IR): passes test
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
1.4 °F
Lobbanási pont (C)
-17 °C