Merck
528056
Sigma-Aldrich
Thioglycolic acid
≥99%
Szinonimák:
Mercaptoacetic acid
About This Item
Lineáris képlet:
HSCH2COOH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
92.12
Beilstein:
506166
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
gőzsűrűség
3.2 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
0.4 mmHg ( 25 °C)
Teszt
≥99%
öngyulladási hőmérséklet
662 °F
elérhetőség
available only in EU
törésmutató
n20/D 1.505 (lit.)
bp
96 °C/5 mmHg (lit.)
mp
−16 °C (lit.)
sűrűség
1.326 g/mL at 20 °C (lit.)
funkcionális csoport
carboxylic acid
thiol
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC(=O)CS
InChI
1S/C2H4O2S/c3-2(4)1-5/h5H,1H2,(H,3,4)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CWERGRDVMFNCDR-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Thioglycolic acid (TGA) can be used as:
  • A sulfur source and stabilizing agent to synthesize nanocrystalline metal sulfides via hydrothermal reaction. TGA also controls the morphology and particle sizes of nanocrystalline metal sulfides during the process.
  • An effective agglomeration suppressant for the agglomeration of sulfurized mineral pyrite.
  • A reactant to prepare 2,3-disubstituted-thiazolidin-4-one derivatives by one-pot cyclo-condensation reaction with various aldehydes and amines using supported protic acid catalyst.
  • A capping or stabilizing agent to synthesize CdTe quantum dots with controllable photoluminescence wavelengths.
Jogi információk
Product of Arkema
Piktogramok
Skull and crossbonesCorrosion
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
266.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
130 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Pyrite suppression in oil agglomeration of coal
Drzymala J, et al.
Proceedings, 1005-1008 (1991)
Effect of oxidation and thioglycolic acid on separation of coal and pyrite by selective oil agglomeration
DRZYMALA J and Wheelock TD
International Journal of Coal Preparation and Utilization, 14(1-2), 1-11 (1994)
Silica chloride (SiO2-Cl) catalyzed one pot synthesis of 2, 3-disubstituted-thiazolidin-4-one
Gokhale KM and Telvekar VN
Synthetic Communications, 50(9), 1396-1403 (2020)
Controllable synthesis and cell-imaging studies on CdTe quantum dots together capped by glutathione and thioglycolic acid
Tian J, et al.
Journal of Colloid and Interface Science, 336(2), 504-509 (2009)
Controllable synthesis of nanocrystalline CdS with different morphologies by hydrothermal process in the presence of thioglycolic acid.
Salavati-Niasari M, et al.
Chemical Engineering Journal, 145(2), 346-350 (2008)