C0750
Caffeine
powder, ReagentPlus®
Szinonimák:
1,3,7-Trimethylxanthine
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
termékcsalád
ReagentPlus®
form
powder
mp
234-236.5 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: 15 mg/mL
SMILES string
CN1C(=O)N(C)c2ncn(C)c2C1=O
InChI
1S/C8H10N4O2/c1-10-4-9-6-5(10)7(13)12(3)8(14)11(6)2/h4H,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RYYVLZVUVIJVGH-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... ADORA1(134) , ADORA2A(135) , ADORA2B(136) , ADORA3(140) , PDE4B(5142) , PRKAR1A(5573) , PRKAR1AP(5574) , PRKAR1B(5575) , PRKAR2A(5576) , PRKAR2B(5577)
mouse ... Adora2b(11541)
rat ... Adora1(29290) , Adora2a(25369)
Általános leírás
Alkalmazás
- to study its impact on the fluorescence of Petunia nuclei
- as a stimulant to induce c-fos expression in rodents
- as a component of defined media for the development of bovine oocytes in vitro
Vigyázat
Jogi információk
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Protocols
Strat-M® synthetic membrane mimics the human skin for In-vitro permeation testing (IVPT) of topical and transdermal formulations