Fontos dokumentumok
T0632
Sodium thioglycolate
≥96.5% (iodometric)
Szinonimák:
Mercaptoacetic acid sodium salt, Thioglycolic acid sodium salt
Teszt
≥96.5% (iodometric)
Forma
powder
szín
white to off-white
hasznos pH-tartomány
6.7 (20 °C, 100 g/L)
mp
>300 °C (lit.)
oldhatóság
water: ~609.1 g/L at 20 °C (OECD Test Guideline 105)
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[Na+].[O-]C(=O)CS
InChI
1S/C2H4O2S.Na/c3-2(4)1-5;/h5H,1H2,(H,3,4);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GNBVPFITFYNRCN-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
- as a growth supplement in enrichment media and to study its effect on Arcobacter
- in influenza hemagglutinin formulation in order to reduce disulfide-mediated cross-linking and early potency loss
- in electron microscopy
Biokémiai/fiziológiai hatások
Vigyázat
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 3 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?