Merck
70720
Supelco
N-(1-Naphthyl)ethylenediamine dihydrochloride monomethanolate
for spectrophotometric det. of nitrate and nitrite, ≥99.0%
About This Item
Lineáris képlet:
C10H7NHCH2CH2NH2 · 2HCl · MeOH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
291.22
Beilstein:
3707471
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12000000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (AT)
≥99.0%
Forma
crystals
minőség
for spectrophotometric det. of nitrate and nitrite
technika/technikák
UV/Vis spectroscopy: suitable
izzítási maradék
≤0.05%
mp
196-199 °C (dec.)
SMILES string
Cl.Cl.CO.NCCNc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C12H14N2.CH4O.2ClH/c13-8-9-14-12-7-3-5-10-4-1-2-6-11(10)12;1-2;;/h1-7,14H,8-9,13H2;2H,1H3;2*1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YUMCJWVZLMGNTD-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
N-(1-Naphthyl)ethylenediamine dihydrochloride is a hygroscopic analytical reagent generally suitable for determination of drugs, pharmaceuticals with free primary aromatic amino group, sulpha drugs and local anaesthetics. It may decompose on exposure to light.
Alkalmazás
N-(1-Naphthyl)ethylenediamine dihydrochloride monomethanolate may be used to study antimicrobial effects against bacteria.
Egyéb megjegyzések
Reagent used in the simultaneous spectrophotometric determination of nitrite and nitrate by flow injection analysis
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Simultaneous spectrophotometric determination of nitrite and nitrate by flow injection analysis
L. Anderson
Analytica Chimica Acta, 110, 123-123 (1979)
Glen C Ulett et al.
The Journal of infectious diseases, 191(10), 1761-1770 (2005-04-20)
Group B streptococcus (GBS; Streptococcus agalactiae) induces apoptosis of macrophages, and this may be an important mechanism GBS uses to suppress immune responses. The mechanisms whereby GBS induces apoptosis have not been identified. We studied GBS infection in murine macrophage-like
M J Ahmed et al.
Talanta, 43(7), 1009-1018 (1996-07-01)
An automatic direct spectrophotometric method for the simultaneous determination of nitrite and nitrate by flow-injection analysis has been developed. Nitrite reacts with 3-nitroaniline in the presence of hydrochloric acid (0.96-1.8 M HCl or pH 0.5-0.7) to form a diazonium cation
L A Ridnour et al.
Analytical biochemistry, 281(2), 223-229 (2000-06-28)
A method for the spectrophotometric determination of nitric oxide, nitrite, and nitrate in tissue culture media is presented. The method is based on the nitric oxide-mediated nitrosative modification of sulfanilic acid that reacts with N-(1-naphthyl)ethylenediamine dihydrochloride forming an orange-colored product
Role of Chemical and Analytical Reagents in Colorimetric Estimation of Pharmaceuticals-A Review.
Somsubhra Ghosh et al.
International Journal of Medicine and Pharmaceutical Research, 1(5), 433-445 (2013)