Fontos dokumentumok
H2766
Sodium 1-heptanesulfonate
Szinonimák:
1-Heptanesulfonic acid sodium salt
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic (oragnic)
Minőségi szint
leírás
anionic
form
powder
molekulatömeg
202.25 g/mol
technika/technikák
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
szennyeződések
<2.0% water (Karl Fischer)
mp
300 °C (572 °F)
oldhatóság
H2O: ≥100 mg/mL
kation nyomok
Na: 10.8-12.0 % (w/v) (anhydrous)
SMILES string
[Na+].CCCCCCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C7H16O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-11(8,9)10;/h2-7H2,1H3,(H,8,9,10);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
REFMEZARFCPESH-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
- Ideal for Cell Biology and Biochemical Research
- High purity chemical suitable for multiple research applications
Egyéb megjegyzések
összehasonlítható termékek
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)