Fontos dokumentumok
M6250
2-Mercaptoethanol
≥99.0%
Szinonimák:
β-Mercaptoethanol, 2-Hydroxyethylmercaptan, BME, Thioethylene glycol
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
2.69 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
1 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥99.0%
Forma
liquid
robbanási határérték
18 %
koncentráció
14.3 M (pure liquid)
törésmutató
n20/D 1.500 (lit.)
pH
4.5-6 (20 °C, 500 g/L)
bp
157 °C (lit.)
sűrűség
1.114 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OCCS
InChI
1S/C2H6OS/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DGVVWUTYPXICAM-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A - STOT RE 2 Oral
Célzott szervek
Liver,Heart
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
165.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
74 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?