Fontos dokumentumok
T3758
Thioglycolic acid
98%
Szinonimák:
Mercaptoacetic acid
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
3.2 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
0.4 mmHg ( 25 °C)
Teszt
98%
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
662 °F
szín
clear colorless
törésmutató
n20/D 1.505 (lit.)
bp
96 °C/5 mmHg (lit.)
mp
−16 °C (lit.)
oldhatóság
water: soluble 1.000 g/L at 20 °C
sűrűség
1.326 g/mL at 20 °C (lit.)
funkcionális csoport
carboxylic acid
thiol
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC(=O)CS
InChI
1S/C2H4O2S/c3-2(4)1-5/h5H,1H2,(H,3,4)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CWERGRDVMFNCDR-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Vigyázat
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
266.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
130 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?