Fontos dokumentumok
M5801
3-Mercaptopropionic acid
≥99%
Szinonimák:
3-sulfanylpropanoic acid
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
0.04 mmHg ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥99%
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
662 °F
törésmutató
n20/D 1.492 (lit.)
bp
110-111 °C/15 mmHg (lit.)
mp
15-18 °C (lit.)
sűrűség
1.218 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
OC(=O)CCS
InChI
1S/C3H6O2S/c4-3(5)1-2-6/h6H,1-2H2,(H,4,5)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DKIDEFUBRARXTE-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
200.1 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
93.4 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Professor Aran discusses engineering graphene-based materials through careful functionalization, enabling diverse applications.