Fontos dokumentumok
H5269
Sodium hexanesulfonate
≥98% (elemental analysis)
Szinonimák:
1-Hexanesulfonic acid sodium salt
About This Item
Javasolt termékek
leírás
anionic
Minőségi szint
Teszt
≥98% (elemental analysis)
molekulatömeg
188.22 g/mol
technika/technikák
protein purification: suitable
SMILES string
[Na+].CCCCCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C6H14O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-10(7,8)9;/h2-6H2,1H3,(H,7,8,9);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QWSZRRAAFHGKCH-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
- Ion pair assisted micro matrix solid phase dispersion extraction of alkaloids from medical plant.: Sodium hexanesulfonate was used as an ion-pairing agent to improve the extraction efficiency of alkaloids from medicinal plants, providing a more effective extraction technique for phytochemical analysis (Dong et al., 2020).
- Thermo-responsive draw solute for forward osmosis process; poly(ionic liquid) having lower critical solution temperature characteristics.: This research explored the use of Sodium hexanesulfonate in the development of a thermo-responsive draw solute for forward osmosis, contributing to advancements in water treatment technologies (Ju et al., 2019).
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?