Merck
90335
Sigma-Aldrich
Triethylamine
BioUltra, ≥99.5% (GC)
Szinonimák:
N,N-Diethylethanamine
About This Item
Lineáris képlet:
(C2H5)3N
CAS-szám:
Molekulatömeg:
101.19
Beilstein:
605283
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
Teszt:
≥99.5% (GC)
technika/technikák:
ion chromatography: suitable
bp:
88.8 °C (lit.)
gőznyomás:
51.75 mmHg ( 20 °C)
gőzsűrűség
3.5 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
51.75 mmHg ( 20 °C)
termékcsalád
BioUltra
Teszt
≥99.5% (GC)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
593 °F
eltarthatósági idő
36 mo.
robbanási határérték
8 %
technika/technikák
ion chromatography: suitable
szennyeződések
insoluble matter, passes filter test
≤0.5% water
párolgási maradék
≤0.003%
törésmutató
n20/D 1.401 (lit.)
pH
12.7 (15 °C, 100 g/L)
bp
88.8 °C (lit.)
mp
−115 °C (lit.)
sűrűség
0.726 g/mL at 25 °C (lit.)
kation nyomok
Al: ≤0.2 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.02 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
Abszorpció
cut-off at 278 nm
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCN(CC)CC
InChI
1S/C6H15N/c1-4-7(5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Triethyl amine (TEA) is an aliphatic tertiary amine.
Alkalmazás
Triethylamine has been used to bind the n-hydroxysuccinimide (NHS) group with the amino-treated tip surface. It has also been used as a basic catalyst for acylation.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Triethylamine (TEA) may play a dual role as a base and a solubilizing agent for promoting the reaction in toluene and TEA.
Triethylamine, a mobile-phase modifier, is used in the reversed-phase high-performance liquid chromatography (RP-HPLC) separation of acidic, basic, and neutral molecules. It improves the resolution of amino acids and amino acids amides by suppressing the tailing and the stability of drugs and other compounds.
Egyéb megjegyzések
Component of volatile buffer system in ion-exchange HPLC of oligonucleotides
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
12.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-11 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
J M Munholland et al.
Analytical biochemistry, 178(2), 320-323 (1989-05-01)
A volatile buffer has been adapted for use with ion-exchange high-performance liquid chromatography in the analysis and preparation of oligonucleotides. The system employs a commercial weakly basic anion-exchange column containing a DEAE-derivatized silica gel and eluted with a volatile buffer
Javier Sotres et al.
Chemphyschem : a European journal of chemical physics and physical chemistry, 9(4), 590-599 (2008-02-26)
Atomic force microscopy is a technique capable to study biological recognition processes at the single-molecule level. In this work we operate the AFM in a force-scan based mode, the jumping mode, where simultaneous topographic and tip-sample adhesion maps are acquired.
Kai Morino et al.
Scientific reports, 5, 8953-8953 (2015-05-21)
Well-trained clinicians may be able to provide diagnosis and prognosis from very short biomarker series using information and experience gained from previous patients. Although mathematical methods can potentially help clinicians to predict the progression of diseases, there is no method
Sumanta Kumar Padhi et al.
Inorganic chemistry, 51(15), 8091-8102 (2012-07-26)
Cyclometalated ruthenium complexes having C(^)N and N(^)C type coordinating ligands with NAD(+)/NADH function have been synthesized and characterized by spectroscopic methods. The variation of the coordinating position of σ-donating carbon atom leads to a drastic change in their properties. Both
Hannah Coyle et al.
The American journal of geriatric psychiatry : official journal of the American Association for Geriatric Psychiatry, 23(4), 335-359 (2014-07-08)
The aim of this study was to assess the efficacy of cognitive training, specifically computerized cognitive training (CCT) and virtual reality cognitive training (VRCT), programs for individuals living with mild cognitive impairment (MCI) or dementia and therefore at high risk
Protocols
Sildenafil, sold under the brand name Viagra, among others, is a medication used to treat erectile dysfunction and pulmonary arterial hypertension.