Fontos dokumentumok
52517
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol
for GC derivatization, LiChropur™, ≥99.8%
Szinonimák:
HFP, Hexafluoroisopropanol
About This Item
Javasolt termékek
grade
for GC derivatization
Minőségi szint
Teszt
≥99.8% (GC)
≥99.8%
minőség
LiChropur™
reakcióalkalmasság
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Acylations
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Esterifications
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
törésmutató
n20/D 1.275 (lit.)
bp
59 °C (lit.)
mp
−4 °C (lit.)
sűrűség
1.596 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
OC(C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C3H2F6O/c4-2(5,6)1(10)3(7,8)9/h1,10H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BYEAHWXPCBROCE-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
No data available
Lobbanási pont (C)
No data available
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?