Fontos dokumentumok
90340
Triethylamine
puriss. p.a., ≥99.5% (GC)
Szinonimák:
N,N-Diethylethanamine
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
3.5 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
51.75 mmHg ( 20 °C)
grade
puriss. p.a.
Teszt
≥99.5% (GC)
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
593 °F
eltarthatósági idő
36 mo.
robbanási határérték
8 %
szennyeződések
≤0.1% water
párolgási maradék
≤0.003%
törésmutató
n20/D 1.401 (lit.)
n20/D 1.401
bp
88.8 °C (lit.)
mp
−115 °C (lit.)
sűrűség
0.727 g/mL at 20 °C
0.726 g/mL at 25 °C (lit.)
kation nyomok
Al: ≤0.2 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.02 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
funkcionális csoport
amine
SMILES string
CCN(CC)CC
InChI
1S/C6H15N/c1-4-7(5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Triethylamine is a strong base and precipitating agent widely used in Heck reaction and to prepare esters and amides from acyl chlorides.
Alkalmazás
- As a base for the Heck reactions.
- Synthesis of spirocycles via Heck cyclization.
- Preparation of triethylammonium picrate and 0.1M triethylamine hydrochloride.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
12.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-11 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?