Merck
T0886
Sigma-Aldrich
Triethylamine
≥99%
Szinonimák:
TEA, N,N-Diethylethanamine
About This Item
Lineáris képlet:
(C2H5)3N
CAS-szám:
Molekulatömeg:
101.19
Beilstein:
605283
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
Teszt:
≥99%
bp:
88.8 °C (lit.)
gőznyomás:
51.75 mmHg ( 20 °C)
gőzsűrűség
3.5 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
51.75 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥99%
öngyulladási hőmérséklet
593 °F
eltarthatósági idő
3 yr
robbanási határérték
8 %
szennyeződések
≤0.5% water (Karl Fischer)
törésmutató
n20/D 1.401 (lit.)
bp
88.8 °C (lit.)
mp
−115 °C (lit.)
sűrűség
0.726 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
SMILES string
CCN(CC)CC
InChI
1S/C6H15N/c1-4-7(5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Triethylamine has been used:
  • as a hydrogen donor for the polymerization of various monomers
  • to catalyze silanization
  • in the synthesis of the Cy3-Alexa647 heterodimer
  • in the synthesis of methacrylated solubilized decellularized cartilage
Biokémiai/fiziológiai hatások
Triethylamine is known to drive polymerization reaction. It acts as a source of carbon and nitrogen for bacterial cultures. Triethylamine is used in pesticides. Triethylamine can serve as an organic solvent.
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
javasolt kesztyű a fröccsenés elleni védelemhez
Product No.
Leírás
Árazás
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
12.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-11 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
RESOLFT nanoscopy with photoswitchable organic fluorophores.
Kwon J, et al.
Scientific reports (2015)
States of Water Located in the Continuous Organic Phase of 1?Butyl?3?methylimidazolium Tetrafluoroborate/Triton X-100/Triethylamine Reverse Microemulsions
Na Li, et al.
ChemPhysChem (2007)
The biodegradation pathway of triethylamine and its biodegradation by immobilized Arthrobacter protophormiae cells
Cai T, et al.
Journal of Hazardous Materials, 186(1), 59-66 (2011)
Effects of tissue processing on bioactivity of cartilage matrix-based hydrogels encapsulating osteoconductive particles.
Townsend JM, et al.
Biomedical Materials (Bristol, England), 13(3) (2018)
Wide-field in vivo background free imaging by selective magnetic modulation of nanodiamond fluorescence.
Sarkar SK, et al.
Biomedical Optics Express, 5(4), 1190-1202 (2014)