72068
Sodium hydroxide solution
BioUltra, for molecular biology, 10 M in H2O
About This Item
Javasolt termékek
grade
for molecular biology
Minőségi szint
gőznyomás
3 mmHg ( 37 °C)
termékcsalád
BioUltra
form
liquid
koncentráció
10 M in H2O
9500-10500 mmol/L (titration, acidimetric)
technika/technikák
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
szennyeződések
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
pH
14
bp
105-140 °C
mp
-12 - -10 °C (10 - 50 °F)
oldhatóság
water: soluble
sűrűség
1.320-1.340 g/cm3
kation nyomok
Ba: ≤1 mg/kg
Bi: ≤1 mg/kg
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Li: ≤1 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Mo: ≤1 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Sr: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
λ
neat
UV-elnyelés
λ: 260 nm Amax: ≤0.08
λ: 280 nm Amax: ≤0.05
SMILES string
[OH-].[Na+]
alkalmasság
suitable for Western blot
suitable for molecular biology
alkalmazás(ok)
agriculture
life science and biopharma
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Alkalmazás
- to prepare reagent A (0.1 M NaOH) for the pH inactivation of endogenous L-lactate by L-lactate dehydrogenase (L-LDH)
- as a component of fresh alkaline melting solution for the denaturation of the antisense strand
- to prepare Type-I collagen hydrogels for microfluidic device fabrication
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egyéb megjegyzések
összehasonlítható termékek
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Protocols
Preparation of Plasmid DNA by Alkaline Lysis with SDS: Maxipreparation between Cold Spring Harbor Laboratory Press and our research team.