Fontos dokumentumok
S2770
Sodium hydroxide solution
1.0 N, BioReagent, suitable for cell culture
Szinonimák:
Caustic Soda, Lye, NaOH, Soda
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
3 mmHg ( 37 °C)
Minőségi szint
sterilitás
sterile-filtered
termékcsalád
BioReagent
Forma
solution
koncentráció
1.0 N
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
SMILES string
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Alkalmazás
- to neutralize collagen type I solution phosphate-buffered saline for its use in 3D cell culture technique
- to dissolve phosphate chains in phosphate glass for optical characterisation
- as a component of transfer medium used for cell culture
- as a general titration base for cell culture applications.
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Protocols
Preparation from Packaged Powder, Preparation from Basal Salt Solutions, Banana Powder Preparation and Use, Coconut Water Preparation and Use
3-D Culture Matrix™ Collagen I facilitates cellular growth and differentiation in vitro, offering versatile applications in biomedical research.