Merck
79724
Supelco
Sodium hydroxide solution
1 M, for HPCE
About This Item
Lineáris képlet:
NaOH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
40.00
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352316
NACRES:
NA.21
grade
for HPCE
Minőségi szint
gőznyomás
3 mmHg ( 37 °C)
form
liquid
koncentráció
0.9-1.1 M
1 M
UV-elnyelés
λ: 260 nm Amax: ≤0.5
λ: 270 nm Amax: ≤0.2
λ: 280 nm Amax: ≤0.03
λ: 290 nm Amax: ≤0.01
λ: 500 nm Amax: ≤0.01
SMILES string
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Sodiumhydroxide solution with a concentration of 1 M is commonly used inhigh-performance capillary electrophoresis (HPCE). It is used as a pH modifierin the analysis of various samples.
Alkalmazás
  • useful for transesterification of triglycerides, cholesteryl esters and phospholipids
  • provides convenient, fast, quantitative derivatization
  • converts free fatty acids into its sodium salts
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Determination of oligonucleotide ISIS 2922 in nanoparticulate delivery systems by capillary zone electrophoresis
Arnedo A, et al.
Journal of Chromatography A, 871(1-2), 311-320 (2000)
Rapid separation and determination of four phenylpropanoid glycosides from T. chamaedrys by capillary electrophoresis method
Avula B, et al.
Chromatographia, 58, 751-755 (2003)