Fontos dokumentumok
1.05589
Supelco
Sodium hydroxide solution
30%, Suprapur®
Szinonimák:
Sodium hydroxide solution
About This Item
Lineáris képlet:
NaOH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
40.00
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352305
NACRES:
NA.21
product name
Sodium hydroxide solution 30%, Suprapur®
grade
for inorganic trace analysis
Minőségi szint
Ügynökség
suitable for SM 2310
suitable for SM 2320
suitable for SM 5210
gőznyomás
3 mmHg ( 37 °C)
form
liquid
koncentráció
30%
pH
14 (20 °C in H2O)
sűrűség
1.33 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Analízis megjegyzés
Assay (acidimetric): ≥ 30.0 %
Chloride (Cl): ≤ 1000 ppb
Phosphate (PO₄): ≤ 50 ppb
Silicate (as SiO₂): ≤ 2000 ppb
Sulfate (SO₄): ≤ 2000 ppb
Al (Aluminium): ≤ 20 ppb
As (Arsenic): ≤ 50 ppb
Ba (Barium): ≤ 200 ppb
Ca (Calcium): ≤ 100 ppb
Cd (Cadmium): ≤ 2 ppb
Ce (Cerium): ≤ 5 ppb
Co (Cobalt): ≤ 2 ppb
Cr (Chromium): ≤ 10 ppb
Cu (Copper): ≤ 5 ppb
Eu (Europium): ≤ 5 ppb
Fe (Iron): ≤ 10 ppb
Hg (Mercury): ≤ 10 ppb
K (Potassium): ≤ 2000 ppb
La (Lanthanum): ≤ 5 ppb
Li (Lithium): ≤ 200 ppb
Mg (Magnesium): ≤ 50 ppb
Mn (Manganese): ≤ 2 ppb
Ni (Nickel): ≤ 5 ppb
Pb (Lead): ≤ 10 ppb
Sc (Scandium): ≤ 5 ppb
Sm (Samarium): ≤ 5 ppb
Sr (Strontium): ≤ 100 ppb
Tl (Thallium): ≤ 5 ppb
Y (Yttrium): ≤ 5 ppb
Yb (Ytterbium): ≤ 5 ppb
Zn (Zinc): ≤ 10 ppb
Jogi információk
SUPRAPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Control elemental impurities in drug products with analytical methods and materials to ensure patient safety.
A gyógyszerekben lévő elemi szennyeződések ellenőrzése analitikai módszerekkel és anyagokkal a betegek biztonsága érdekében.
Related Content
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.