Fontos dokumentumok
06203
Sodium hydroxide
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, NF, E524, 98-100.5%, pellets
Szinonimák:
‘Caustic soda’
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
>1 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
<18 mmHg ( 20 °C)
3 mmHg ( 37 °C)
grade
puriss.
Teszt
98-100.5%
form
pellets
minőség
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, NF, E524
szennyeződések
≤0.0005% total nitrogen (N)
≤0.002% heavy metals (as Pb)
≤0.5% Na2CO3
mp
318 °C (lit.)
oldhatóság
water: soluble 1260 g/L at 20 °C
sűrűség
2.13 g/cm3 at 20 °C
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤20 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤10 mg/kg
silicate (as SiO2): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤30 mg/kg
kation nyomok
Al: ≤10 mg/kg
As: ≤2 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
Hg: ≤1 mg/kg
K: ≤1000 mg/kg
Pb: ≤0.5 mg/kg
SMILES string
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Alkalmazás
- A reagent in the gold-catalyzed selective oxidation of glycerol to glyceric acid.
- A catalyst for the cross-dehydrogenative coupling of alcohols and hydrosilanes to synthesize silyl ethers.
- A base in the transition-metal free Sonogashira-type couplings of aryl halides and alkynes to synthesize ynones in the presence of PEG as a phase-transfer agent.
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1