Fontos dokumentumok
415413
Sodium hydroxide solution
50% in H2O
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA 533
suitable for EPA 8327
suitable for EPA OTM-45
suitable for SM 4500 - NH3
Minőségi szint
gőznyomás
3 mmHg ( 37 °C)
Forma
liquid (viscous)
koncentráció
48-52% (by HCl, titration)
50% in H2O
technika/technikák
HPLC: suitable
pH
14
sűrűség
1.515 g/mL at 25 °C
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
- As a dedoping reagent in the synthesis of graphene/polyaniline hybrid material.
- As a solvent in the weight loss study of aluminum by corrosion.4
- Alkaline reagent test for tannins & phenolic compounds.
- Synthesis of single crystalline zinc stannate (Zn2SnO4 and ZnSnO3) nanoparticles.
- Estimation of protein content and α-cellulose content in grain by-products.
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
LC-UV-MS workflow details teriparatide peptide mapping, including enzymatic digestion, separation conditions, and QTOF mass spectrometer identification.
Related Content
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.