Fontos dokumentumok
1005706
USP
Glacial acetic acid
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Acetic acid, Ethanoic acid, Methanecarboxylic acid, Glacial acetic acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
gőzsűrűség
2.07 (vs air)
API-család
glacial acetic acid
öngyulladási hőmérséklet
800 °F
robbanási határérték
16 %, 92 °F
4 %, 59 °F
gyártó/kereskedő neve
USP
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
törésmutató
n20/D 1.371 (lit.)
bp
117-118 °C (lit.)
mp
16.2 °C (lit.)
sűrűség
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
[F2C(F2C)13F3C]C(O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Glacial acetic acid USP reference standard is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Further information is available in the general chapter, 503- ACETIC ACID IN PEPTIDES, USP43-NF38 - 6741 of the USP (United States Pharmacopeia).
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
102.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
39 °C - closed cup
Protocols
Science Slam panel: Leading gene therapy developers discuss commercialization challenges and the importance of robust process development plans.